Documenti fondamentali
SAB1406736
Sigma-Aldrich
Anti-TMEM11 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
C17orf35, PM1, PMI
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen ~21.5 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
western blot: 1 μg/mL
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... TMEM11(8834)
Descrizione generale
The function of putative receptor protein is unknown.
Immunogeno
TMEM11 (NP_003867.1, 1 a.a. ~ 192 a.a) full-length human protein.
Sequence
MAAWGRRRLGPGSSGGSARERVSLSATDCYIVHEIYNGENAQDQFEYELEQALEAQYKYIVIEPTRIGDETARWITVGNCLHKTAVLAGTACLFTPLALPLDYSHYISLPAGVLSLACCTLYGISWQFDPCCKYQVEYDAYKLSRLPLHTLTSSTPVVLVRKDDLHRKRLHNTIALAALVYCVKKIYELYAV
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)