Documenti fondamentali
SAB1405969
Sigma-Aldrich
Anti-HSD17B3 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
EDH17B3, SDR12C2
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen ~34.5 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
western blot: 1 μg/mL
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... HSD17B3(3293)
Descrizione generale
This isoform of 17 beta-hydroxysteroid dehydrogenase is expressed predominantly in the testis and catalyzes the conversion of androstenedione to testosterone. It preferentially uses NADP as cofactor. Deficiency can result in male pseudohermaphroditism with gynecomastia. (provided by RefSeq)
Immunogeno
HSD17B3 (NP_000188.1, 1 a.a. ~ 310 a.a) full-length human protein.
Sequence
MGDVLEQFFILTGLLVCLACLAKCVRFSRCVLLNYWKVLPKSFLRSMGQWAVITGAGDGIGKAYSFELAKRGLNVVLISRTLEKLEAIATEIERTTGRSVKIIQADFTKDDIYEHIKEKLAGLEIGILVNNVGMLPNLLPSHFLNAPDEIQSLIHCNITSVVKMTQLILKHMESRQKGLILNISSGIALFPWPLYSMYSASKAFVCAFSKALQEEYKAKEVIIQVLTPYAVSTAMTKYLNTNVITKTADEFVKESLNYVTIGGETCGCLAHEILAGFLSLIPAWAFYSGAFQRLLLTHYVAYLKLNTKVR
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)