Documenti fondamentali
SAB1405607
Sigma-Aldrich
Anti-CETN1 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
CEN1, CETN
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen ~19.6 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
western blot: 1 μg/mL
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CETN1(1068)
Descrizione generale
The protein encoded by this gene plays important roles in the determination of centrosome position and segregation, and in the process of microtubule severing. This encoded protein is localized to the centrosome of interphase cells, and redistributes to the region of the spindle poles during mitosis, reflecting the dynamic behavior of the centrosome during the cell cycle. (provided by RefSeq)
Immunogeno
CETN1 (NP_004057.1, 1 a.a. ~ 172 a.a) full-length human protein.
Sequence
MASGFKKPSAASTGQKRKVAPKPELTEDQKQEVREAFDLFDVDGSGTIDAKELKVAMRALGFEPRKEEMKKMISEVDREGTGKISFNDFLAVMTQKMSEKDTKEEILKAFRLFDDDETGKISFKNLKRVANELGENLTDEELQEMIDEADRDGDGEVNEEEFLRIMKKTSLY
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Non trovi il prodotto giusto?  
Raccomandato
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1