Key Documents
SAB1405362
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-MIB2 antibody produced in mouse
clone 3A7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
FLJ20648, FLJ39787, ZZANK1, ZZZ5
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
3A7, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen ~37.11 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
Isotipo
IgG2bκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... MIB2(142678)
Immunogeno
MIB2 (AAH37542, 381 a.a. ~ 480 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
IGDLDTVKRLQAGHGEWTDDMAPALGRVGKVVKVFGDGNLRVAVAGQRWTFSPSCLVAYRPEEDANLDVAERARENKSSLSVALDKLRAQKSDPEHPGRL
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
WGK 1