Documenti fondamentali
SAB1405358
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-FLJ39155 antibody produced in mouse
clone 1H3, ascites fluid
Sinonimo/i:
AGRINL, AGRNL, FLJ39155
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
ascites fluid
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
1H3, monoclonal
PM
antigen ~35.79 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: suitable
Isotipo
IgG2bκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... EGFLAM(133584)
Immunogeno
FLJ39155 (NP_689616, 914 a.a. ~ 1001 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
DGRWHRVKAVRDGQSGKITVDDYGARTGKSPGMMRQLNINGALYVGGMKEIALHTNRQYMRGLVGCISHFTLSTDYHISLVEDAVDGK
Stato fisico
Clear solution
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)