SAB1405344
Monoclonal Anti-CMTM5 antibody produced in mouse
clone 2B10, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
CKLFSF5, FLJ37521
About This Item
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
2B10, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen ~43.27 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: suitable
Isotipo
IgG3λ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CMTM5(116173)
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
MLSARDRRDRHPEEGVVAELQGFAVDKAFLTSHKGILLETELALTLIIFICFTASISAYMAAALLEFFITLAFLFLYATQYYQRFDRINWPCLDFLRCVSAIIIFLVVSFAAVTSRDGAAIAAFVFGIILVSIFAYDAFKIYRTEMAPGASQGDQQ
WGK 1