SAB1405283
Monoclonal Anti-LSM16 antibody produced in mouse
clone 4E3-3A4, ascites fluid
Sinonimo/i:
FLJ21128, FLJ31777, LSM16, YJDC, YJEFN2
About This Item
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
ascites fluid
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
4E3-3A4, monoclonal
PM
antigen ~81.99 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: suitable
western blot: 1:500-1:1000
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... EDC3(80153)
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
MATDWLGSIVSINCGDSLGVYQGRVSAVDQVSQTISLTRPFHNGVKCLVPEVTFRAGDITELKILEIPGPGDNQHFGDLHQTELGPSGAGCQVGINQNGTGKFVKKPASSSSAPQNIPKRTDVKSQDVAVSPQQQQCSKSYVDRHMESLSQSKSFRRRHNSWSSSSRHPNQATPKKSGLKNGQMKNKDDECFGDDIEEIPDTDFDFEGNLALFDKAAVFEEIDTYERRSGTRSRGIPNERPTRYRHDENILESEPIVYRRIIVPHNVSKEFCTDSGLVVPSISYELHKKLLSVAEKHGLTLERRLEMTGVCASQMALTLLGGPNRLNPKNVHQRPTVALLCGPHVKGAQGISCGRHLANHDVQVILFLPNFVKMLESITNELSLFSKTQGQQVSSLKDLPTSPVDLVINCLDCPENVFLRDQPWYKAAVAWANQNRAPVLSIDPPVHEVEQGIDAKWSLALGLPLPLGEHAGRIYLCDIGIPQQVFQEVGINYHSPFGCKFVIPLHSA
WGK 1