Key Documents
SAB1405281
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-FLJ23577 antibody produced in mouse
clone 4B10, ascites fluid
Sinonimo/i:
FLJ23164, FLJ23577, FLJ25395, KIAA1770, KPL2, MGC102842
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
ascites fluid
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
4B10, monoclonal
PM
antigen ~37 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: suitable
western blot: 1:500-1:1000
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SPEF2(79925)
Immunogeno
FLJ23577 (NP_079143, 324 a.a. ~ 422 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
AQEEAYREEQLINRLMRQSQQERRIAVQLMHVRHEKEVLWQNRIFREKQHEERRLKDFQDALDREAALAKQAKIDFEEQFLKEKRFHDQIAVERAQARY
Stato fisico
Clear solution
WGK 1