SAB1405263
Monoclonal Anti-PDCL3 antibody produced in mouse
clone 1F10, ascites fluid
Sinonimo/i:
HTPHLP, MGC3062, PHLP3, VIAF, VIAF1
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
ascites fluid
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
1F10, monoclonal
PM
antigen ~52.4 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: suitable
western blot: 1:500-1:1000
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PDCL3(79031)
Categorie correlate
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
MQDPNADTEWNDILRKKGILPPKESLKELEEEAEEEQRILQQSVVKTYEDMTLEELEDHEDEFNEEDERAIEMYRRRRLAEWKATKLKNKFGEVLEISGKDYVQEVTKAGEGLWVILHLYKQGIPLCALINQHLSGLARKFPDVKFIKAISTTCIPNYPDRNLPTIFVYLEGDIKAQFIGPLVFGGMNLTRDELEWKLSESGAIMTDLEENPKKPIEDVLLSSVRRSVLMKRDSDSEGD
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)