Documenti fondamentali
SAB1405202
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-PLSCR3 antibody produced in mouse
clone 4B5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
4B5, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen ~58.56 kDa
Reattività contro le specie
human, rat
tecniche
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2bκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PLSCR3(57048)
Immunogeno
PLSCR3 (AAH11735, 1 a.a. ~ 295 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MAGYLPPKGYAPSPPPPYPVTPGYPEPALHPGPGQAPVPAQVPAPAPGFALFPSPGPVALGSAAPFLPLPGVPSGLEFLVQIDQILIHQKAERVETFLGWETCNRYELRSGAGQPLGQAAEESNCCARLCCGARRPLRVRLADPGDRELLRLLRPLHCGCSCCPCGLQEMEVQAPPGTTIGHVLQTWHPFLPKFSIQDADRQTVLRVVGPCWTCGCGTDTNFEVKTRDESRSVGRISKQWGGLVREALTDADDFGLQFPLDLDVRVKAVLLGATFLIDYMFFEKRGGAGPSAITS
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)