Documenti fondamentali
SAB1405196
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-EXOSC5, (N-terminal) antibody produced in mouse
clone 1E11, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
MGC111224, MGC12901, RRP41B, RRP46, Rrp46p, hRrp46p, p12B
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
1E11, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen ~37.11 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... EXOSC5(56915)
Immunogeno
EXOSC5 (NP_064543.3, 1 a.a. ~ 100 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MEEETHTDAKIRAENGTGSSPRGPGCSLRHFACEQNLLSRPDGSASFLQGDTSVLAGVYGPAEVKVSKEIFNKATLEVILRPKIGLPGVAEKSRERLIRN
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
WGK 1