SAB1405184
Monoclonal Anti-PCDHGA1 antibody produced in mouse
clone 1D2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
MGC138287, MGC138289, PCDH-GAMMA-A1
About This Item
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
1D2, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen ~37.11 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PCDHGA1(56114)
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
AFTQAQYHINVPENVPLGTQLLMVNATDPDEGANGEVTYSFHNVDHRVAQIFRLDSYTGEISNKEPLDFEEYKMYSMEVQAQDGAGLMAKVKVLIKVLDV
WGK 1