SAB1405127
Monoclonal Anti-EXOSC4, (N-terminal) antibody produced in mouse
clone 4F9, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
FLJ20591, RRP41, RRP41A, Rrp41p, SKI6, Ski6p, hRrp41p, p12A
About This Item
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
4F9, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen ~37.11 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... EXOSC4(54512)
Descrizione generale
The gene EXOSC4 (exosome component 4) is mapped to human chromosome 8q24.3. The encoded protein is present in the cytoplasm as well as nucleus and has a RNase pleckstrin homology (PH) domain.
Immunogeno
Sequence
MAGLELLSDQGYRVDGRRAGELRKIQARMGVFAQADGSAYIEQGNTKALAVVYGPHEIRGSRARALPDRALVNCQYSSATFSTGERKRRPHGDRKSCEMG
Azioni biochim/fisiol
WGK 1