SAB1405057
Monoclonal Anti-PSAT1, (C-terminal) antibody produced in mouse
clone 1C2, ascites fluid
Sinonimo/i:
EPIP, MGC1460, PSA, PSAT
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
ascites fluid
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
1C2, monoclonal
PM
antigen ~38.1 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: suitable
western blot: 1:500-1:1000
Isotipo
IgG2bκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PSAT1(29968)
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
GGAAAMEKLSSIKSQTIYEIIDNSQGFYVCPVEPQNRSKMNIPFRIGNAKGDDALEKRFLDKALELNMLSLKGHRSVGGIRASLYNAVTIEDVQKLAAFMKKFLEMHQL
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 1