SAB1404744
Monoclonal Anti-ABCG1 antibody produced in mouse
clone 2H8, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
ABC8, MGC34313, WHITE1
About This Item
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
2H8, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen ~38.1 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
capture ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
Isotipo
IgG1
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... ABCG1(9619)
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
AEMTEPKSVCVSVDEVVSSNMEATETDLLNGHLKKVDNNLTEAQRFSSLPRRAAVNIEFRDLSYSVPEGPWWRKKGYKTLLKGISGKFNSGELVAIMGPSGAGKSTLMNI
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)