SAB1404722
Monoclonal Anti-AKAP7 antibody produced in mouse
clone 1F9, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
AKAP18
About This Item
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
1F9, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen ~38.65 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2bκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... AKAP7(9465)
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
SEEFEANTMDSLVDMPFATVDIQDDCGITDEPQINLKRSQENEWVKSDQVKKRKKKRKDYQPNYFLSIPITNKEIIKGIKILQNAIIQQDERLAKAMVSDGSFHITLLVMQLLN
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1