SAB1404611
Monoclonal Anti-TNKS antibody produced in mouse
clone 1A3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
PARP-5a, PARP5A, PARPL, TIN1, TINF1, TNKS1
About This Item
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
1A3, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen ~37.99 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... TNKS(8658)
Descrizione generale
The gene TNKS (tankyrase) is mapped to human chromosome 8p23.1. It belongs to the PARP (poly (ADP-ribose) polymerase) family of proteins and is responsible for addition of poly (ADP-ribose) (PAR) to substrate proteins. The TNKS protein contains ankyrin repeats and a sterile α-motif (SAM).
Immunogeno
Sequence
TERKEGEVAGLDMNISQFLKSLGLEHLRDIFETEQITLDVLADMGHEELKEIGINAYGHRHKLIKGVERLLGGQQGTNPYLTFHCVNQGTILLDLAPEDKEYQSVEEE
Azioni biochim/fisiol
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)