SAB1404495
Monoclonal Anti-TTN, (N-terminal) antibody produced in mouse
clone 8G9, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
CMD1G, CMH9, CMPD4, CONNECTIN, DKFZp451N061, EOMFC, FLJ26020, FLJ26409, FLJ32040
About This Item
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
8G9, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen ~38.21 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... TTN(7273)
Categorie correlate
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
MTTQAPTFTQPLQSVVVLEGSTATFEAHISGFPVPEVSWFRDGQVISTSTLPGVQISFSDGRAKLTIPAVTKANSGRYSLKATNGSGQATSTAELLVKAETAPPNFVQRL
WGK 1