SAB1404484
Monoclonal Anti-TP53BP2 antibody produced in mouse
clone 1A10, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
53BP2, ASPP2, BBP, PPP1R13A, p53BP2
About This Item
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
1A10, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen ~37 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... TP53BP2(7159)
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
PYFGQTNQPPSDIKPDGSSQQLSTVVPSMGTKPKPAGQQPRVLLSPSIPSVGQDQTLSPGSKQESPPAAAVRPFTPQPSKDTLLPPFRKPQTVAASSIYS
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)