SAB1404372
Monoclonal Anti-SKP1A, (C-terminal) antibody produced in mouse
clone 2E6, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
EMC19, MGC34403, OCP-II, OCP2, SKP1A, TCEB1L, p19A
About This Item
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
2E6, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen ~37.99 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SKP1(6500)
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
AILKKVIQWCTHHKDDPPPPEDDENKEKRTDDIPVWDQEFLKVDQGTLFELILAANYLDIKGLLDVTCKTVANMIKGKTPEEIRKTFNIKNDFTEEEEAQVGSTQFCL
WGK 1