SAB1404235
Monoclonal Anti-PPP2R5D, (C-terminal) antibody produced in mouse
clone 1A3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
B56D, MGC2134, MGC8949
About This Item
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
1A3, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen ~35.9 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
capture ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PPP2R5D(5528)
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
RLNPQYPMFRAPPPLPPVYSMETETPTAEDIQLLKRTVETEAVQMLKDIKKEKVLLRRKSELPQDVYTIKALEAHKRAEEFLTASQEAL
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)