Documenti fondamentali
SAB1404136
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CNOT2, (C-terminal) antibody produced in mouse
clone 3F1, ascites fluid
Sinonimo/i:
CDC36, HSPC131, NOT2, NOT2H
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
ascites fluid
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
3F1, monoclonal
PM
antigen ~37.11 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CNOT2(4848)
Immunogeno
CNOT2 (NP_055330, 441 a.a. ~ 540 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
EDLLFYLYYMNGGDVLQLLAAVELFNRDWRYHKEERVWITRAPGMEPTMKTNTYERGTYYFFDCLNWRKVAKEFHLEYDKLEERPHLPSTFNYNPAQQAF
Stato fisico
Clear solution
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)