Key Documents
SAB1404066
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-MEF2D antibody produced in mouse
clone 3A11, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
DKFZp686I1536
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
3A11, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen ~36.56 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... MEF2D(4209)
Immunogeno
MEF2D (NP_005911.1, 256 a.a. ~ 351 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
THSTQLGAPSRKPDLRVITSQAGKGLMHHLTEDHLDLNNAQRLGVSQSTHSLTTPVVSVATPSLLSQGLPFSSMPTAYNTDYQLTSAELSSLPAFS
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
WGK 1