SAB1403949
Monoclonal Anti-HSPA1B antibody produced in mouse
clone 2D11, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
FLJ54328, HSP70-1B, HSP70-2, HSPA1A
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
2D11, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen ~35.02 kDa
Reattività contro le specie
rat, human, mouse
tecniche
capture ELISA: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
proximity ligation assay: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... HSPA1B(3304)
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
VQRERVSAKNALESYAFNMKSAVEDEGLKGKISEADKKKVLDKCQEVISWLDANTLAEKDEFEHKRKELEQVCNPIISGLY
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)