Key Documents
SAB1403840
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-FRZB antibody produced in mouse
clone 1H8, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
FRE, FRITZ, FRP-3, FRZB-1, FRZB-PEN, FRZB1, FZRB, SFRP3, SRFP3
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
1H8, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen ~35.9 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... FRZB(2487)
Immunogeno
FRZB (NP_001454, 102 a.a. ~ 190 a.a) full length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
HEPIKPCKSVCERARQGCEPILIKYRHSWPENLACEELPVYDRGVCISPEAIVTADGADFPMDSSNGNCRGASSERCKCKPIRATQKTY*
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
WGK 1