SAB1403655
Monoclonal Anti-CDH18 antibody produced in mouse
clone 4H2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
CDH14, CDH14L, CDH24, EY-CADHERIN
About This Item
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
4H2, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen ~38.21 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CDH18(1016)
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
DLLSHVTVGIRVLDVNDNPPELAREYDIIVCENSKPGQVIHTISATDKDDFANGPRFNFFLDERLPVNPNFTLKDNEDNTASILTRRRRFSRTVQDVYYLPIMISDGGIP
WGK 1