SAB1403654
Monoclonal Anti-CDH17 antibody produced in mouse
clone 3H2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
CDH16, FLJ26931, HPT-1, HPT1, MGC138218, MGC142024
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
3H2, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen ~37.99 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
ELISA: suitable
capture ELISA: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CDH17(1015)
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
EGKFSGPLKPMTFSIYEGQEPSQIIFQFKANPPAVTFELTGETDNIFVIEREGLLYYNRALDRETRSTHNLQVAALDANGIIVEGPVPITIEVKDINDNRPTFLQSKY
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 1