SAB1403633
Monoclonal Anti-CAPZB, (C-terminal) antibody produced in mouse
clone 1H1, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
CAPB, CAPPB, CAPZ, MGC104401, MGC129749, MGC129750
About This Item
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
1H1, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen ~35.02 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
capture ELISA: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CAPZB(832)
Categorie correlate
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
SLTRQMEKDETVSDCSPHIANIGRLVEDMENKIRSTLNEIYFGKTKDIVNGLRSVQTFADKSKQEALKNDLVEALKRKQQC
WGK 1