SAB1403583
Monoclonal Anti-ATF4 antibody produced in mouse
clone 2E3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
CREB-2, CREB2, TAXREB67, TXREB
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
2E3, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen ~64.72 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ATF4(468)
Categorie correlate
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
MTEMSFLSSEVLVGDLMSPFDPSGLGAEESLGLLDDYLEVAKHFKPHGFSSDKAKAGSSEWLAVDGLVSPSNNSKEDAFSGTDWMLEKMDLKEFDLDALLGIDDLETMPDDLLTTLDDTCDLFAPLVQETNKQPPQTVNPIGHLPESLTKPDQVAPFTFLQPPPLSPGVLSSTPDHSFSLELGSEVDITEGDRKPDYTAYVAMIPQCIKEEDTPSDNDSGICMSPESYLGSPQHSPSTRGSPNRSLPSPGVLCGSARPKPYDPPGEKMVAAKVKGEKLDKKLKKMEQNKTAATRYRQKKRAEQEALTGECKELEKKNEALKERADSLAKEIQYLKDLIEEVRKARGKKRVP
Stato fisico
Non trovi il prodotto giusto?
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1