SAB1403521
Monoclonal Anti-ACTN4 antibody produced in mouse
clone 4D10, ascites fluid
Sinonimo/i:
ACTININ-4, DKFZp686K23158, FSGS, FSGS1
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
ascites fluid
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
4D10, monoclonal
PM
antigen ~38.21 kDa
Reattività contro le specie
human, rat, mouse
tecniche
indirect ELISA: suitable
western blot: 1:500-1:1000
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ACTN4(81)
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
KEAQRIAESNHIKLSGSNPYTTVTPQIINSKWEKVQQLVPKRDHALLEEQSKQQSNEHLRRQFASQANVVGPWIQTKMEEIGRISIEMNGTLEDQLSHLKQYERSIVDYK
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)