SAB1403313
Monoclonal Anti-PEO1, (C-terminal) antibody produced in mouse
clone 1C5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
ATXN8, FLJ21832, IOSCA, PEO, PEO1, PEOA3, SANDO, SCA8, TWINL
About This Item
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
1C5, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen ~36.45 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... C10orf2(56652)
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
DRKLVTGPGKRYLQVSKNRFDGDVGVFPLEFNKNSLTFSIPPKNKARLKKIKDDTGPVAKKPSSGKKGATTQNSEICSGQAPTPDQPDTSKRSK
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)