SAB1403294
Monoclonal Anti-FERMT1 antibody produced in mouse
clone 1D11, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
C20orf42, DTGCU2, FLJ20116, FLJ23423, KIND1, UNC112A, URP1
About This Item
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
1D11, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen ~36.01 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... FERMT1(55612)
Immunogeno
Sequence
PGLYSKTMTPIYDPINGTPASSTMTWFSDSPLTEQNCSILAFSQPPQSPEALADMYQPRSLVDKAKLNAGWLDSSRSLMEQGIQEDEQLL
WGK 1