Documenti fondamentali
SAB1403225
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-STMN3 antibody produced in mouse
clone 1F2, ascites fluid
Sinonimo/i:
SCLIP
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
ascites fluid
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
1F2, monoclonal
PM
antigen ~45.91 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: suitable
western blot: 1:500-1:1000
Isotipo
IgMκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... STMN3(50861)
Descrizione generale
The protein encoded by this gene belongs to the stathmin/oncoprotein 18 family of microtubule-destabilizing phosphoproteins. It is similar to the SCG10 protein and is involved in signal transduction and regulation of microtubule dynamics. (provided by RefSeq)
Immunogeno
STMN3 (AAH09381, 1 a.a. ~ 180 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MASTISAYKEKMKELSVLSLICSCFYTQPHPNTVYQYGDMEVKQLDKRASGQSFEVILKSPSDLSPESPMLSSPPKKKDTSLEELQKRLEAAEERRKTQEAQVLKQLAERREHEREVLHKALEENNNFSRQAEEKLNYKMELSKEIREAHLAALRERLREKELHAAEVRRNKEQREEITG
Stato fisico
Clear solution
WGK 1