SAB1403143
Monoclonal Anti-ABCB9 antibody produced in mouse
clone 4F4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
EST122234, KIAA1520, TAPL
About This Item
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
4F4, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen ~37 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2bκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ABCB9(23457)
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
FIDRQPTMVHDGSLAPDHLEGRVDFENVTFTYRTRPHTQVLQNVSFSLSPGKVTALVGPSGSGKSSCVNILENFYPLEGGRVLLDGKPISAYDHKYLHR
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)