SAB1403068
Monoclonal Anti-CLEC10A antibody produced in mouse
clone 2D6, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
CD301, CLECSF13, CLECSF14, HML, HML2
About This Item
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
2D6, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen ~37.11 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CLEC10A(10462)
Categorie correlate
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
VTLRTDFSNFTSNTVAEIQALTSQGSSLEETIASLKAEVEGFKQERQAVHSEMLLRVQQLVQDLKKLTCQVATLNNNGEEASTEGTCCPVNWVEHQDSCY
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 1