SAB1402953
Monoclonal Anti-U2AF1 antibody produced in mouse
clone 1C8, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
DKFZp313J1712, FP793, RN, RNU2AF1, U2AF35, U2AFBP
About This Item
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
1C8, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen ~37.11 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... U2AF1(7307)
Immunogeno
Sequence
QNSSQSADGLRCAVSDVEMQEHYDEFFEEVFTEMEEKYGEVEEMNVCDNLGDHLVGNVYVKFRREEDAEKAVIDLNNRWFNGQPIHAELSPVTDFREACC
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 1
Post-transcriptional Regulation in Human Pluripotency