SAB1402889
Monoclonal Anti-RAB1A, (C-terminal) antibody produced in mouse
clone 3F10, ascites fluid
About This Item
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
ascites fluid
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
3F10, monoclonal
PM
antigen ~37 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgMκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... RAB1A(5861)
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
LQEIDRYASENVNKLLVGNKCDLTTKKVVDYTTAKEFADSLGIPFLETSAKNATNVEQSFMTMAAEIKKRMGPGATAGGAEKSNVKIQSTPVKQSGGGC
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 1