SAB1402876
Monoclonal Anti-PPIC antibody produced in mouse
clone 1A10, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
CYPC, MGC3673
About This Item
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
1A10, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen ~39.64 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: suitable
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PPIC(5480)
Categorie correlate
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
MGPGPRLLLPLVLCVGLGALVFSSGAEGFRKRGPSVTAKVFFDVRIGDKDVGRIVIGLFGKVVPKTVENFVALATGEKGYGYKGSKFHRVIKDFMIQGGDITTGDGTGGVSIYGETFPDENFKL
WGK 1