SAB1402790
Monoclonal Anti-GLO1, (N-terminal) antibody produced in mouse
clone 4C12, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
GLOD1, GLYI
About This Item
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
4C12, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen ~36.89 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: suitable
Isotipo
IgG2bκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... GLO1(2739)
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
MAEPQPPSGGLTDEAALSYCSDADPSTKDFLLQQTMLRVKDPKKSLDFYTRVLGMTLIQKCDFPIMKFSLYFLAYEDKNDIPKEKDEKIAWALSRKAT
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 1