SAB1402772
Monoclonal Anti-FANCF, (N-terminal) antibody produced in mouse
clone 3C4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
FAF, MGC126856
About This Item
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
3C4, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen ~36.12 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
capture ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... FANCF(2188)
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
MESLLQHLDRFSELLAVSSTTYVSTWDPATVRRALQWARYLRHIHRRFGRHGPIRTALERRLHNQWRQEGGFGRGPVPGLANFQALGHCDV
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)