SAB1402761
Monoclonal Anti-EFNA3 antibody produced in mouse
clone 1C12, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
EFL2, EPLG3, Ehk1-L, LERK3
About This Item
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
1C12, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen ~52.29 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
capture ELISA: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... EFNA3(1944)
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
MAAAPLLLLLLLVPVPLLPLLAQGPGGALGNRHAVYWNSSNQHLRREGYTVQVNVNDYLDIYCPHYNSSGVGPGAGPGPGGGAEQYVLYMVSRNGYRTCNASQGFKRWECNRPHAPHSPIKFSEKFQRYSAFSLGYEFHAGHEYYYISTPTHNLHWKCLRMKVFVCCASTSHSGEKPVPTLPQFTMGPNVKINVLEDFEGENPQVPKLEKSISGTSPKREHLPLAVGIAFFLMTFLAS
WGK 1