SAB1402680
Monoclonal Anti-ACAT1 antibody produced in mouse
clone 2B7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
ACAT, MAT, T2, THIL
About This Item
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
2B7, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen ~43.82 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: suitable
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ACAT1(38)
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
MAVLPALLRSGARSRSPLLRRLVQEIRYVERSYVSKPTLKEVVIVSATRTPIGSFLGSLSLLPATKLGSIAIQGAIEKAGIPKEEVKEAYMGNVLQGGEGQAPTRQAVLGAGLPISTPCTTINKVCASGMKAIMMASQSLMCGHQIKQETGSLAKICCHVRR
WGK 1