Key Documents
SAB1402308
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-PHKA2 antibody produced in mouse
clone 3H3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
GSD9A, MGC133071, PHK, PYK, PYKL, XLG, XLG2
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
3H3, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen ~36.45 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PHKA2(5256)
Immunogeno
PHKA2 (NP_000283, 428 a.a. ~ 521 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
RRFSTSVKPDVVVQVTVLAENNHIKDLLRKHGVNVQSIADIHPIQVQPGRILSHIYAKLGRNKNMNLSGRPYRHIGVLGTSKLYVIRNQIFTFT
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
WGK 1