SAB1402279
Monoclonal Anti-MXI1, (C-terminal) antibody produced in mouse
clone 1F3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
MAD2, MGC43220, MXD2, MXI, bHLHc11
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
1F3, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen ~38.21 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... MXI1(4601)
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
LEEAERKSQHQLENLEREQRFLKWRLEQLQGPQEMERIRMDSIGSTISSDRSDSEREEIEVDVESTEFSHGEVDNISTTSISDIDDHSSLPSIGSDEGYSSASVKLSFTS
WGK 1