SAB1402223
Monoclonal Anti-HLA-DQA1 antibody produced in mouse
clone 1A3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
CD, CELIAC1, DQ-A1, FLJ27088, FLJ27328, GSE, HLA-DQA, MGC149527
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
1A3, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen ~35.68 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: suitable
proximity ligation assay: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... HLA-DQA1(3117)
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
EDIVADHVASCGVNLYQFYGPSGQYTHEFDGDEEFYVDLERKETAWRWPEFSKFGGFDPQGALRNMAVAKHNLNIMIKRYNSTAATN
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 1