Documenti fondamentali
SAB1402004
Sigma-Aldrich
Anti-MYL6B antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
MLC1SA
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
western blot: 1 μg/mL
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... MYL6B(140465)
Descrizione generale
Myosin is a hexameric ATPase cellular motor protein. It is composed of two heavy chains, two nonphosphorylatable alkali light chains, and two phosphorylatable regulatory light chains. This gene encodes a myosin alkali light chain expressed in both slow-twitch skeletal muscle and in nonmuscle tissue. (provided by RefSeq)
Immunogeno
MYL6B (NP_002466.1, 1 a.a. ~ 208 a.a) full-length human protein.
Sequence
MPPKKDVPVKKPAGPSISKPAAKPAAAGAPPAKTKAEPAVPQAPQKTQEPPVDLSKVVIEFNKDQLEEFKEAFELFDRVGDGKILYSQCGDVMRALGQNPTNAEVLKVLGNPKSDELKSRRVDFETFLPMLQAVAKNRGQGTYEDYLEGFRVFDKEGNGKVMGAELRHVLTTLGEKMTEEEVETVLAGHEDSNGCINYEAFLKHILSV
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)