Key Documents
SAB1401888
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-THOC3 antibody produced in mouse
clone 3D4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
MGC5469, TEX1
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
3D4, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
capture ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2bκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... THOC3(84321)
Descrizione generale
TEX1 is part of the TREX (transcription/export) complex, which includes THO2 (MIM 300395), HPR1 (MIM 606930), ALY (MIM 604171), and UAP56 (MIM 606390).[supplied by OMIM
Immunogeno
THOC3 (NP_115737.1, 252 a.a. ~ 351 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
DVDELVCVRCFSRLDWPVRTLSFSHDGKMLASASEDHFIDIAEVETGDKLWEVQCESPTFTVAWHPKRPLLAFACDDKDGKYDSSREAGTVKLFGLPNDS