Documenti fondamentali
SAB1401758
Sigma-Aldrich
Anti-FOXRED1 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
FP634, H17
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Coniugato:
unconjugated
application:
WB
Clone:
polyclonal
Reattività contro le specie:
human
citations:
tecniche:
western blot: 1 μg/mL
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
western blot: 1 μg/mL
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... FOXRED1(55572)
Immunogeno
FOXRED1 (NP_060017.1, 1 a.a. ~ 486 a.a) full-length human protein.
Sequence
MIRRVLPHGMGRGLLTRRPGTRRGGFSLDWDGKVSEIKKKIKSILPGRSCDLLQDTSHLPPEHSDVVIVGGGVLGLSVAYWLKKLESRRGAIRVLVVERDHTYSQASTGLSVGGICQQFSLPENIQLSLFSASFLRNINEYLAVVDAPPLDLRFNPSGYLLLASEKDAAAMESNVKVQRQEGAKVSLMSPDQLRNKFPWINTEGVALASYGMEDEGWFDPWCLLQGLRRKVQSLGVLFCQGEVTRFVSSSQRMLTTDDKAVVLKRIHEVHVKMDRSLEYQPVECAIVINAAGAWSAQIAALAGVGEGPPGTLQGTKLPVEPRKRYVYVWHCPQGPGLETPLVADTSGAYFRREGLGSNYLGGRSPTEQEEPDPANLEVDHDFFQDKVWPHLALRVPAFETLKVQSAWAGYYDYNTFDQNGVVGPHPLVVNMYFATGFSGHGLQQAPGIGRAVAEMVLKGRFQTIDLSPFLFTRFYLGEKIQENNII
Caratteristiche e vantaggi
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)