SAB1401675
Anti-THAP4 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
CGI-36
About This Item
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
direct immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... THAP4(51078)
Immunogeno
Sequence
MVICCAAVNCSNRQGKGEKRAVSFHRFPLKDSKRLIQWLKAVQRDNWTPTKYSFLCSEHFTKDSFSKRLEDQHRLLKPTAVPSIFHLTEKKRGAGGHGRTRRKDASKATGGVRGHSSAATGRGAAGWSPSSSGNPMAKPESRRLKQAALQGEATPRAAQEAASQEQAQQALERTPGDGLATMVAGSQGKAEASATDAGDESATSSIEGGVTDKSGISMDDFTPPGSGACKFIGSLHSYSFSSKHTRERPSVPREPIDRKRLKKDVEPSCSGSSLGPDKGLAQSPPSSSLTATPQKPSQSPSAPPADVTPKPATEAVQSEHSDASPMSINEVILSASGACKLIDSLHSYCFSSRQNKSQVCCLREQVEKKNGELKSLRQRVSRSDSQVRKLQEKLDELRRVSVPYPSSLLSPSREPPKMNPVVEPLSWMLGTWLSDPPGAGTYPTLQPFQYLEEVHISHVGQPMLNFSFNSFHPDTRKPMHRECGFIRLKPDTNKVAFVSAQNTGVVEVEEGEVNGQELCIASHSIARISFAKEPHVEQITRKFRLNSEGKLEQTVSMATTTQPMTQHLHVTYKKVTP
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)