SAB1401218
Anti-IREB2 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
ACO3, FLJ23381, IRP2, IRP2AD
About This Item
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
western blot: 1 μg/mL
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... IREB2(3658)
Immunogeno
Sequence
MDAPKAGYAFEYLIETLNDSSHKKFFDVSKLGTKYDVLPYSIRVLLEAAVRNCDGFLMKKEDVMNILDWKTKQSNVEVPFFPARVLLQDFTGIPAMVDFAAMREAVKTLGGDPEKVHPACPTDLTVDHSLQIDFSKCAIQNAPNPGGGDLQKAGKLSPLKVQPKKLPCRGQTTCRGSCDSGELGRNSGTFSSQIENTPILCPFHLQPVPEPETVLKNQEVEFGRNRERLQFFKWSSRVFKNVAVIPPGTGMAHQINLEYLSRVVFEEKDLLFPDSVVGTDSHITMVNGLGILGWGVGGIETEAVMLGLPVSLTLPEVVGCELTGSSNPFVTSIDVVLGITKVS